Learn More
R&D Systems™ SKF 86466 hydrochloride
Descrizione
Potent and selective α2 antagonist at pre- and post-junctional α2-adrenoceptors (Ki values are 13 and 17 nM respectively). Exhibits antihypertensive activity in a rat model.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SKF 86466 hydrochloride |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 232.15 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 232.148 |