Learn More
R&D Systems™ SKF 96365 hydrochloride
Codice prodotto. 18085252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085252 10 mg 10mg
18045652 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18085252 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1147/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.52€
    331.80€ / 10mg
    Risparmia 36.72€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. TRPC channel blocker; also inhibits store-operated Ca2+ entry
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) inhibitor that inhibits STIM1. Also blocks TRPC channels, voltage-gated Ca2+ channels and potassium channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130495-35-1
Formula molecolare C22H27ClN2O3
Specifica
Materiale o nome chimico SKF 96365 hydrochloride
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 402.92
Purezza >99%
Peso molecolare 402.919