Learn More
SKF-96365 hydrochloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15493619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493619 50 mg 50mg
15483619 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493619 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60937.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Inhibits receptor-mediated calcium influx
Inhibits receptor-mediated calcium influx
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130495-35-1
Formula molecolare C22H26N2O3·HCl
Sinonimo 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White
Da utilizzare con (applicazione) Inhibits receptor-mediated calcium influx
Saggio ≥99%
Peso formulazione 402.92g/mol
Solubilità Soluble to 100mM in water
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder