Learn More
SKI II, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18024882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18024882 10 mg 10mg
18045192 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18024882 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 2097/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective non-lipid inhibitor of sphingosine kinase
Selective non-lipid inhibitor of sphingosine kinase (IC50 = 0.5 μM); does not act at ATP-binding site. Displays no inhibition of ERK2, PI 3-kinase, or PKCα at concentrations up to 60 μM. Reduces levels of sphingosine-1-phosphate in MDA-MB-231 breast cancer cells. Induces apoptosis and inhibits proliferation in several other tumor cell lines in vitro (IC50 = 0.9 - 4.6 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312636-16-1
Formula molecolare C15H11ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 302.776
InChI Key ZFGXZJKLOFCECI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ski ii, 4-4-4-chlorophenyl-2-thiazolyl amino phenol, skiii, sphk-i2, 4-4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-yl amino phenol, sphingosine kinase inhibitor 2, 4-4-4-chlorophenyl thiazol-2-ylamino phenol, phenol, 4-4-4-chlorophenyl-2-thiazolyl amino, 3vzd
PubChem CID 753704
IUPAC Name 4-[[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino]phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC(=N2)NC3=CC=C(C=C3)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico SKI II
Quantità 10 mg
Peso formulazione 302.78
Percent Purity >98%