Learn More
Tork Tork Dispenser prodotti per la cura della pelle con sensore Intuition™
Codice prodotto. 30243882 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243882 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243882 Fornitore Tork N. del fornitore 561600
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Dispenser prodotti per la cura della pelle con sensore Intuition™ bianco S4
  • Il sistema di erogazione a sensore senza contatto riduce il rischio di contaminazione crociata
  • Certificato 'Easy to use' dalla Swedish Rheumatism Association e testato secondo le linee guida del test Design for All, pubblicate sullo Swedish Design Research Journal nel 2011
  • Migliora l'igiene delle mani e riduci il rischio di contaminazione grazie al flacone sigillato con un nuovo erogatore per ogni ricarica, che protegge le formulazioni fino al momento dell'uso
  • Il dispenser di sapone è ricaricabile in meno di 10 secondi (come da panel test interno) e riduce i consumi fino al 50% (test Essity: confronto tra Sapone a schiuma Tork e Sapone liquido Tork in dispenser Elevation)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sanitizer Dispenser
Colore White
Alternate Part Number 7322540587012
Capacità Hand Sanitizer, Hand Soap, Hand Lotion
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Modello Sensor