Learn More
SKOV-3 (human adenocarcinoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Codice prodotto. 16099615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μg
Dimensione della confezione:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16099615 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16099615 Fornitore Abnova N. del fornitore L048V2.200ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Western Blotting, Immunoprecipitation
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Ovary
Descrizione Whole cell lysate (non-denatured)
Tampone di lisi Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Metodo di preparazione Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 200 μg
Tampone di conservazione In modified RIPA Lysis Buffer.
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.