Learn More
asecos™ Under Bench Cabinet for Acids and Alkalis SL-CLASSIC-UB
Codice prodotto. 10766451 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Configurazione:
1 Pull-out Shelf, Sump
2 Pull-out Shelves, Sump
2 ripiani estraibili (panello/PP)
4 ripiani estraibili (panello/PP)
Materiale:
Acciaio laminato con rivestimento a polvere
Chipboard
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Configurazione Materiale Dimensione della confezione
10766451 4 ripiani estraibili (panello/PP) Acciaio laminato con rivestimento a polvere Pezzo
15985696 1 Pull-out Shelf, Sump Chipboard Pezzo
12653515 2 ripiani estraibili (panello/PP) Acciaio laminato con rivestimento a polvere Pezzo
15995696 2 Pull-out Shelves, Sump Chipboard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For indoor use only
Codice prodotto. 10766451 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3061900130621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For indoor use only
Under bench cabinet for acids and alkalis with pull out shelf.
  • Robust construction and longevity: made out of highly resistant melamin resin special plates
  • User-friendly: access to all containers, 135° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
  • No unauthorised use: doors lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Specifica
Certificazione/Conformità Approvazione GS, conformità CE, conformità EN 14727
Configurazione 4 ripiani estraibili (panello/PP)
Depth (Metric) Interior 531 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 531 x 489 x 562 mm
Door Style Sportello
Da utilizzare con (applicazione) Acidi e alcali
Altezza (sistema metrico) esterno 600 mm
Altezza (sistema metrico) interno 531 mm
Modello SL.060.110.UB.2T
N. di sportelli 2
N. di ripiani 4
Rivestimento superficiale Powder-coated
Peso (sistema metrico) 60 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1100 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 489 mm
Colore Grigio chiaro
Profondità (sistema imperiale) esterno 22.44 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 23.62 in.
Materiale Acciaio laminato con rivestimento a polvere
Product Type Armadio con installazione sottobanco
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43.31 in.