Learn More
asecos™ Under Bench Cabinet for Acids and Alkalis SL-CLASSIC-UB
BIOPHARMA
Product Code. 12653515 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Configurazione:
1 Pull-out Shelf, Sump
2 Pull-out Shelves, Sump
2 ripiani estraibili (panello/PP)
4 ripiani estraibili (panello/PP)
Materiale:
Acciaio laminato con rivestimento a polvere
Chipboard
Unit Size:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Configurazione Materiale Unit Size
12653515 2 ripiani estraibili (panello/PP) Acciaio laminato con rivestimento a polvere Pezzo
10766451 4 ripiani estraibili (panello/PP) Acciaio laminato con rivestimento a polvere Pezzo
15985696 1 Pull-out Shelf, Sump Chipboard Pezzo
15995696 2 Pull-out Shelves, Sump Chipboard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For indoor use only
Product Code. 12653515 Supplier asecos™ Supplier No. 3062289230625
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Under bench cabinet for acids and alkalis with pull out shelf.
Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Function / construction
  • Robust construction and longevity: made out of highly resistant melamin resin special plates
  • User-friendly: access to all containers, 93° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
  • No unauthorised use: door lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Certificates
  • type tested in accordance with
  • EN 16121/16122 conformity
  • GS certified
Specifications
Certificazione/Conformità Approvazione GS, conformità CE, conformità EN 14727
Configurazione 2 ripiani estraibili (panello/PP)
Depth (Metric) Interior 531 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 531 x 488 x 562 mm
Dimensioni (P x L x A) 570 x 590 x 600 mm
Door Style Sportello, Left-hinged
Da utilizzare con (applicazione) Acidi e alcali
Altezza (sistema metrico) esterno 600 mm
Altezza (sistema metrico) interno 531 mm
Modello SL.060.059.UB.T
N. di sportelli 1
N. di ripiani 2
Tipo di ripiano Pull-out
Rivestimento superficiale Melamine Resin-coated, Polypropylene
Peso (sistema metrico) 40 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 570 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 488 mm
Colore Grigio chiaro
Profondità (sistema imperiale) esterno 22.44 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 23.62 in.
Materiale Acciaio laminato con rivestimento a polvere
Product Type Armadio con installazione sottobanco
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 23.23 in.