Learn More
asecos™ Under Bench Cabinet for Acids and Alkalis SL-CLASSIC-UB
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15985696 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Configurazione:
1 Pull-out Shelf, Sump
2 Pull-out Shelves, Sump
2 ripiani estraibili (panello/PP)
4 ripiani estraibili (panello/PP)
Materiale:
Acciaio laminato con rivestimento a polvere
Chipboard
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Configurazione Materiale unitSize
15985696 1 Pull-out Shelf, Sump Chipboard Pezzo
10766451 4 ripiani estraibili (panello/PP) Acciaio laminato con rivestimento a polvere Pezzo
12653515 2 ripiani estraibili (panello/PP) Acciaio laminato con rivestimento a polvere Pezzo
15995696 2 Pull-out Shelves, Sump Chipboard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For indoor use only
Codice prodotto. 15985696 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3062389230624
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Under bench cabinet for acids and alkalis with pull out shelf.
Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Function / construction
  • Robust construction and longevity: made out of highly resistant melamin resin special plates
  • User-friendly: access to all containers, 93° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
  • No unauthorised use: door lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Certificates
  • type tested in accordance with
  • EN 16121/16122 conformity
  • GS certified
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified
Configurazione 1 Pull-out Shelf, Sump
Profondità (sistema metrico) esterno 570 mm
Depth (Metric) Interior 531 mm
Descrizione Pull-out shelf is panel melamine resin-coated/PP
Dimensioni interne (L x P x A) 531 x 488 x 562 mm
Dimensioni (P x L x A) 570 x 590 x 600 mm
Door Style Wing, Right-hinged
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 600 mm
Altezza (sistema metrico) interno 562 mm
Capacità portata carico 25 kg/11 L
Modello SL.060.059.UB.TR
N. di sportelli 1
N. di ripiani 1
Tipo di ripiano Pull-out
Rivestimento superficiale Melamine resin laminated
Peso (sistema metrico) 48.50 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 590 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 488 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 22.44 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 23.62 in.
Materiale Chipboard
Product Type Acids and Alkalis Cabinet (Underbench)
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 23.23 in.