Learn More
Bollé Safety Slam Smoke Safety Glasses
Codice prodotto. 12669200
Codice prodotto. 12669200
Marca: Bollé Safety SLAPSF
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose safety spectacles that are stylish and easy-to-wear. The Bolle Safety SLAM Safety Spectacles provide protection at all times while offering unbeatable comfort.
  • Wrap-around fit
  • All-round vision
  • Comfortable straight temples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Risks relating to radiations - UV Protection - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2); Mechanical risk - Low energy impact - F; Mechanical risk- High speed particles at extreme temperatures - T
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Descrizione Tinted
Colore telaio Black