Learn More
Bollé Safety Slam+ Platinum™ CSP Safety Glasses
Codice prodotto. 15510994
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15510994 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore SLAPCSP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.90€
    8.10€ / pezzi 1
    Risparmia 2.80€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Inspired from the SLAM model, the Bolle SAFETY SLAM+ CSP Platinum™ Safety Glasses offer even greater comfort thanks to its stylish twin-material, ergonomic temples.
  • Recommended for extremely hot or extremely cold environments
  • Comfort, twin material black and orange temples
  • All-round vision
  • PLATINUM coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Mechanical risk - Low energy impact - F; Mechanical risk- High speed particles at extreme temperatures - T
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Colore telaio Black, Orange
Stile stanghette Twin-material
Colore stanghette Black