missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC1A5/ASCT2 Mouse, anti-Human, Clone: 1C4E1, Proteintech

Codice prodotto. 18084485 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 μL
20 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18084485 20 μL 20µL
18096875 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18084485 Fornitore Proteintech N. del fornitore 685401IG20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

The SLC1A5/ASCT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC1A5/ASCT2. This antibody recognizes human antigen. The SLC1A5/ASCT2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Specifica

Antigene SLC1A5/ASCT2
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clone 1C4E1
Concentrazione 1000 μg/mL
Simboli geni AAAT, ASCT2, ATB(0), ATBO, Baboon M7 virus receptor, FLJ31068, M7V1, M7VS1, R16, RDR, RDRC, SLC1A5
Specie ospite Mouse
Quantità 20 μL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6510
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Antibody Molecular Weight 150 kDa
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.