missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The SLC1A5/ASCT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC1A5/ASCT2. This antibody recognizes human antigen. The SLC1A5/ASCT2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigene | SLC1A5/ASCT2 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clone | 1C4E1 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Simboli geni | AAAT, ASCT2, ATB(0), ATBO, Baboon M7 virus receptor, FLJ31068, M7V1, M7VS1, R16, RDR, RDRC, SLC1A5 |
| Specie ospite | Mouse |
| Quantità | 150 μL |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 6510 |
| Target Species | Human |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?