Learn More
SLC22A8 Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607972 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607972 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607972 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298607F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC22A8 Polyclonal specifically detects SLC22A8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SLC22A8
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene hOAT3, MGC24086, OAT3Organic anion transporter 3, solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 8, solute carrier family 22 member 8
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC22A8 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9376
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus