Learn More
SLC34A3 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603697 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603697 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603697 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306366APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC34A3 Polyclonal specifically detects SLC34A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SLC34A3
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato APC
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene Na(+)/Pi cotransporter 2C, Na(+)-dependent phosphate cotransporter 2C, naPi-2c, sodium-phosphate transport protein 2C, solute carrier family 34 (sodium phosphate), member 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC34A3 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 142680
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus