Learn More
SLC35G2 Antibody, HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607222 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607222 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607222 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297661H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC35G2 Polyclonal specifically detects SLC35G2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SLC35G2
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS
Alias gene SLC35G2 solute carrier family 35, member G2, TMEM22
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35G2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80723
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus