Learn More
SLC38A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
Antigene | SLC38A1 |
---|---|
Concentrazione | 0.33 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899513
|
Proteintech
12039-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889513
|
Proteintech
12039-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Amino acid transporters play essential roles in the uptake of nutrients, production of energy, chemical metabolism, detoxification, and neurotransmitter cycling. SLC38A1 is an important transporter of glutamine, an intermediate in the detoxification of ammonia and the production of urea. Glutamine serves as a precursor for the synaptic transmitter, glutamate.Specifica
SLC38A1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8K2P7, Q9H2H9, Q9JM15 | |
105727, 170567, 81539 | |
SLC38A1 Fusion Protein Ag2668 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC38A1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Amino acid transporter A1, ATA1, NAT2, SAT1, SLC38A1, SNAT1 | |
Slc38a1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |