Learn More
Beschreibung
SLC38A3 Polyclonal antibody specifically detects SLC38A3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | SLC38A3 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulazione | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias gene | G17sodium-coupled neutral amino acid transporter 3, Na(+)-coupled neutral amino acid transporter 3, NAT1, N-system amino acid transporter 1, SN1system N1 Na+ and H+-coupled glutamine transporter, SNAT3, Solute carrier family 38 member 3, solute carrier family 38, member 3, System N amino acid transporter 1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-65 of human SLC38A3 (NP_006832.1). MEAPLQTEMVELVPNGKHSEGLLPVITPMAGNQRVEDPARSCMEGKSFLQKSPSKEPHFTDFEGK |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?