Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes (3.5K MWCO) facilitate simple and effective removal of salts and small contaminants from proteins and other macromolecules larger than 3,500 Daltons. They can be used for a wide range of applications including low-molecular weight contaminant removal, buffer exchange, desalting, equilibrium dialysis, and sample concentration.
Disponibile in quattro formati diversi di cassetta che contengono volumi di campione compresi tra 0.5 e 30 ml, questi dispositivi sono più facili da utilizzare rispetto ai tradizionali tubi per dialisi e offrono uno scambio di tamponi più veloce e un più completo recupero del campione. Le cassette Slide-A-Lyzer trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni tra cui la rimozione dei contaminanti a basso peso molecolare, lo scambio di tamponi, la desalinizzazione, la dialisi all'equilibrio e la concentrazione di campioni.
Le cassette sono realizzate in due fogli di membrana per dialisi in cellulosa rigenerata a basso legame, ermeticamente sigillati su entrambi i lati della guarnizione in materiale simile al silicone, in un telaio in plastica inerte. I materiali della membrana e della cassetta sono compatibili con le sostanze chimiche e i tamponi più comunemente utilizzati nei laboratori. I campioni liquidi possono essere facilmente aggiunti e rimossi perforando la guarnizione autosigillante con una siringa dotata di ago ipodermico. Non sono necessari nodi, fascette o tappi per sigillare le unità e impedire fuoriuscite o perdite di campione durante le procedure di dialisi.
In evidenza:
Facile da usare – nessuna necessità di nodi o morsetti; è sufficiente iniettare il campione nella cassetta e iniziare la dialisi
Dialisi veloce – la camera piana della cassetta con due membrane offre un elevato rapporto tra area della superficie e volume che massimizza il tasso di diffusione rispetto ai tubi cilindrici per dialisi
Elevato recupero – il design rettangolare della cassetta consente il massimo recupero dell'intero campione attraverso una delle porte di iniezione situata ai quattro angoli
Quattro formati di cassetta – possibilità di scegliere la cassetta più adatta rispetto al volume del campione
Codifica a colori – il telaio rosa della cassetta indica che la dimensione dei pori della membrana è di 3500 MW
Caratteristiche della membrana per dialisi 3.5 K:
- Composizione: cellulosa rigenerata sintetizzata con il metodo Viscosa
- Spessore: da 0.9 a 1.2 mil (da 22.5 a 30 μm)
- Reidratazione necessaria prima dell'uso: 30 secondi
- Contenuto di glicerolo: tracce
- Contenuto di zolfo: da 0.1 a 0.15%
- Contenuto di metalli pesanti: tracce
Caratteristiche specifiche dell'articolo:
- la cassetta da 30 ml è dotata di una camera d'aria integrata per la flottazione
Comprende:
i kit includono le cassette, un numero equivalente di siringhe con ago formato 18 e galleggianti per singola cassetta
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at room temperature |
| Purification Target | Buffer Exchange, Protein |
| Membrana | Cellulose Membrane, Dialysis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Linea di prodotti | Slide-A-Lyzer |
| Quantità | 10 Cassettes |
| Volume campione (sistema metrico) | 0.5 mL |