Learn More
BRAND™ Slide Staining Trough with Hellendahl Pattern
Codice prodotto. 10682242 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
16
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10682242 16 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682242 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 472600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    480.00€ / pezzi 10
    Risparmia 60.00€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Slide Staining Trough with hellendahl pattern can hold up to 16 slides.
  • Soda-lime glass
  • For 16 slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Soda Lime Glass
Tipo Hellendahl Pattern
Da utilizzare con (apparecchiatura) 76 x 26 mm slides
Include Lid
Conteggio vetrini 16
Dimensioni (L x P x A) 10 x 5 x 9.5 mm