Learn More
Zeiss™ Slider
Codice prodotto. 11835093
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Slider
Slider with Fixed Phase Stop Ph 1/0.4
Descrizione:
DIC slider EC EP
DIC slider EC EP Epi+
Slider w/ Fixed Phase Stop Ph 1/0.4
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Descrizione unitSize
11835093 Slider DIC slider EC EP Pezzo
11825093 Slider DIC slider EC EP Epi+ Pezzo
12312043 Slider with Fixed Phase Stop Ph 1/0.4 Slider w/ Fixed Phase Stop Ph 1/0.4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11835093 Fornitore Zeiss™ N. del fornitore 4269689030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1548.75€
    980.00€ / pezzi 1
    Risparmia 568.75€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these sliders for a variety of applications
Slider 10x46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
  • 2 positions for Ph or PlasDIC diaphragms
  • brightfield position with neutral
  • density filter 0.06
Slider 10x46 mm
  • With fixed phase stop Ph 1/0.4
DIC slider EC EP
  • 5x/0.13, 10x/0.2, 20x/0.4 Epi+
DIC slider EC EP
  • 50x/0.7 Epi+
Specifica
Tipo Slider
Descrizione DIC slider EC EP
Quantità 1 Ea.