Learn More
Zeiss™ Slider
Codice prodotto. 12312043
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Slider
Slider with Fixed Phase Stop Ph 1/0.4
Descrizione:
DIC slider EC EP
DIC slider EC EP Epi+
Slider w/ Fixed Phase Stop Ph 1/0.4
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Descrizione unitSize
12312043 Slider with Fixed Phase Stop Ph 1/0.4 Slider w/ Fixed Phase Stop Ph 1/0.4 Pezzo
11825093 Slider DIC slider EC EP Epi+ Pezzo
11835093 Slider DIC slider EC EP Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12312043 Fornitore Zeiss™ N. del fornitore 4267179020000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.20€
    43.05€ / pezzi 1
    Risparmia 24.15€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these sliders for a variety of applications
Slider 10x46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
  • 2 positions for Ph or PlasDIC diaphragms
  • brightfield position with neutral
  • density filter 0.06
Slider 10x46 mm
  • With fixed phase stop Ph 1/0.4
DIC slider EC EP
  • 5x/0.13, 10x/0.2, 20x/0.4 Epi+
DIC slider EC EP
  • 50x/0.7 Epi+
Specifica
Tipo Slider with Fixed Phase Stop Ph 1/0.4
Descrizione Slider w/ Fixed Phase Stop Ph 1/0.4
Quantità 1 Ea.
Size 10 x 46 mm