Learn More
Zeiss™ Slider Analyzer D
Codice prodotto. 11815023
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Slider Analyzer D
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11815023 Slider Analyzer D Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11815023 Fornitore Zeiss™ N. del fornitore 4336050000000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Designed for transmitted light microscopy applications
Accessory for Zeiss Microscopes
Specifica
Tipo Slider Analyzer D
Da utilizzare con (applicazione) Transmitted Light Microscopy
Quantità 1 Ea.
Size 6 x 20 mm