Learn More
CELLPATH SLIDERITE SUPA MEGA SLIDE - CARDBOARD MAILER
Codice prodotto. 30226315
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino unitSize
30226315 1 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226315 Fornitore CELLPATH N. del fornitore WEX050001A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.13€
    12.68€ / pezzi 10
    Risparmia 1.45€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The robust cardboard mailers are constructed from a one-piece moulding that provides a high level of protection for Mega and Supa Mega slides.
  • Key Benefits:
  • Fits slides up to 76 x 52 mm
  • Economical
  • Re-usable
  • Tough and durable
Specifica
Tipo Slide Holder
Capacità vetrino 1