Learn More
Hecht Karl™ Slides
Codice prodotto. 11875930
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
2
3
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Dimensione della confezione
11875930 2 pezzi 50
11745075 3 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11875930 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42411010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Perfectly suited for holding liquids and cultures for microscopic examination. Karl Hecht™ Cavity Slides/Plates are available with one or more cavities and in single slide or plate format.
  • Microscope slides/plates with one or more cavities.
  • Ground edges.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Tipo Slide
Conteggio pozzetti 2
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm