Learn More
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 5 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Codice prodotto. 11379291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
16 scatole (2 pollici)
28 scatole/rack
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
Matrix 2D Tubes (1 mL)
Matrix 2D Tubes (200 μL)
Matrix 2D Tubes (5 mL)
Matrix 2D Tubes (500 μL)
Microplates
Microplates with Lids
Tubes
Posizioni:
12 Boxes/Rack
16 Boxes/Rack
16 Plates/Rack
18 Boxes/Rack
21 Boxes/Rack
24 Boxes/Rack
24 Plates/Rack
28 Boxes/Rack
30 Plates/Rack
36 Boxes/Rack
42 Boxes/Rack
44 Plates/Rack
48/Box
66 Plates/Rack
70 Plates/Rack
84 Plates/Rack
9 Boxes/Rack
96 provette/scatola
96/Box
Product Type:
3 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
Rack a cassetti scorrevoli
Rack ad accesso laterale
Rack ad accesso laterale (micropiastra)
Rack ad accesso laterale (micropiastra/Deepwell)
Rack ad accesso laterale (micropiastra/barra di bloccaggio)
Rack ad accesso laterale (regolabile)
Side Access Freezer Rack (Adjustable)
Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes)
Sliding Drawer Freezer Rack (Tubes)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Congelatori verticali con capacità da 17.3 e 23 piedi cubi
EXF240, HFU240B (13 cu.ft.)
EXF240, HFU240B (5 shelf) (13 cu.ft.)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 shelf) (17.3, 23 cu.ft.)
EXF600, HFU600B (28 cu.ft.)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T da 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 e 33.5 piedi cubi
Upright Freezers (13 cu.ft.)
Upright Freezers (17.3, 23, 28.8 cu.ft.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Posizioni Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11379291 28 scatole/rack 96 provette/scatola Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T da 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 e 33.5 piedi cubi Pezzo
15140509 Tubes 96/Box Sliding Drawer Freezer Rack (Tubes) EXF240, HFU240B (13 cu.ft.) Pezzo
15150509 Matrix 2D Tubes (200 μL) 36 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.) Pezzo
15130509 Tubes 96/Box Sliding Drawer Freezer Rack (Tubes) EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) Pezzo
15111045 Matrix 2D Tubes (200 μL) 42 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.) Pezzo
11359291 Microplates 16 Plates/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) EXF240, HFU240B (5 shelf) (13 cu.ft.) Pezzo
11711101 Microplates 24 Plates/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 shelf) (17.3, 23 cu.ft.) Pezzo
15140539 Matrix 2D Tubes (500 μL) 28 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) Pezzo
15160509 Tubes 96/Box Sliding Drawer Freezer Rack (Tubes) EXF240, HFU240B (13 cu.ft.) Pezzo
15170509 Matrix 2D Tubes (1 mL) 18 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.) Pezzo
15180509 Matrix 2D Tubes (1 mL) 21 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) Pezzo
15190509 Matrix 2D Tubes (1 mL) 21 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.) Pezzo
15100519 Tubes 48/Box Sliding Drawer Freezer Rack (Tubes) EXF240, HFU240B (13 cu.ft.) Pezzo
15110519 Matrix 2D Tubes (5 mL) 24 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.) Pezzo
15130519 Tubes 48/Box Sliding Drawer Freezer Rack (Tubes) EXF600, HFU600B (28 cu.ft.) Pezzo
15120519 Matrix 2D Tubes (5 mL) 28 Boxes/Rack Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.) Pezzo
11369311 Microplates with Lids 70 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra/barra di bloccaggio) Upright Freezers (13 cu.ft.) Pezzo
11389311 Microplates with Lids 84 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra/barra di bloccaggio) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
11399311 Boxes (2 in.) 12 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale (regolabile) Upright Freezers (13 cu.ft.) Pezzo
11309321 Boxes (3 in.) 9 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale Upright Freezers (13 cu.ft.) Pezzo
11319321 16 scatole (2 pollici) 16 Boxes/Rack Side Access Freezer Rack (Adjustable) Congelatori verticali con capacità da 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
11359321 Boxes (3 in.) 12 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
11369321 16 scatole (2 pollici) 16 Boxes/Rack Rack a cassetti scorrevoli Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
11379321 Boxes (2 in.) 12 Boxes/Rack Rack a cassetti scorrevoli Upright Freezers (13 cu.ft.) Pezzo
11389321 Microplates 66 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra) Upright Freezers (17.3, 23, 28.8 cu.ft.) Pezzo
11399321 Microplates 44 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra) Upright Freezers (13 cu.ft.) Pezzo
10731310 Boxes (3 in.) 9 Boxes/Rack 3 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli Upright Freezers (13 cu.ft.) Pezzo
11376311 Microplates 30 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra/Deepwell) Upright Freezers (17.3, 23, 28.8 cu.ft.) Pezzo
11329321 Boxes (2 in.) 12 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Product Code. 11379291 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1950639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    252.00€ / pezzi 1
    Risparmia 6.00€
    2% Sconto
View all promotions
Spedizione stimata: 03-12-2026
Maximize tube storage capacity per freezer with a racking solution for five inner-door, ultra-low temperature freezers.
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for TSX/TDE 5 shelf Series Freezers as well as well as previous generation Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
Thermo Scientific™ freezer racking and tubing solutions offer a convenient, streamlined process to maximize sample storage in your laboratory. Our racking solutions are designed to hold tubes ranging from 200μL up to 5.0mL, offering maximized sample storage capacity for both five and four inner door freezers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Front Access Drawer Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Capacità 28 scatole/rack
Materiale Stainless Steel
Posizioni 96 provette/scatola
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T da 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 e 33.5 piedi cubi
Compatibilità del congelatore (sportelli interni) 5
N. di rack 3 (300 capacità) 4 (400 capacità) 5 (500 capacità) 6 (600 capacità) 7 (700 capacità)
N. di rack per congelatore 15 (300 capacità) 20 (400 capacità) 25 (500 capacità) 30 (600 capacità) 35 (700 capacità)
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Profondità (sistema imperiale) 27.0 in.
Profondità (sistema metrico) 14 cm
Product Type Sliding Drawer Freezer Rack (Tube Boxes)
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 66.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 24 cm