Learn More
Horst™ Slim Heating Tape with High Specific Heat Output
Codice prodotto. 10659042
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.0 m
2.0 m
3.0 m
10.0 m
Wattage:
50 W
100 W
150 W
480 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Wattage Dimensione della confezione
10659042 1.0 m 50 W Pezzo
10458641 2.0 m 100 W Pezzo
10468641 3.0 m 150 W Pezzo
10513282 10.0 m 480 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10659042 Fornitore Horst™ N. del fornitore 25202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.13€
    77.46€ / pezzi 1
    Risparmia 46.67€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Double-laid heating conductors in a slim, insulated tape.
  • Slim design.
  • Electrically insulated with PTFE.
  • Metallic protective braid of nickel-plated copper.
Specifications
Descrizione Bending radius: 10 mm, Thickness: 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.0 m
Tensione 230 V
Materiale PTFE, Nickel-plated Copper
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 1 m
Wattage 50 W
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Temperatura (sistema metrico) 250°C (Nominal)