Learn More
Micronova™ SlimLine™ Buckets with Casters
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12832004 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Dark Blue
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12832004 Yellow Pezzo
12871994 Dark Blue Pezzo
12812004 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12832004 Fornitore Micronova™ N. del fornitore B7YEAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    168.28€ / pezzi 1
    Risparmia 8.72€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
SlimLine™ narrow polypropylene buckets are for use with the SlimLine™ or Slim-T™ cleanroom cart system. Available in blue, red, green or yellow.
For use with SlimLine™ Cleanroom Cart System
  • For use with SlimLine or SlimT Cleanroom Cart System
  • 6 gallon capacity
  • Autoclavable
  • Available in blue, red, green or yellow
Specifica
Product Type SlimLine Bucket
Materiale Polypropylene Bucket, Nickel-plated Caster, Thermoplastic Rubber Wheel
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6 gal.
Care Instructions Store at Ambient Temperature. To Autoclave - do not stack - invert Bucket to allow drainage.
Colore Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning Walls, Floors and Ceilings
Da utilizzare con (apparecchiatura) SlimLine or SlimT Cleanroom Cart System