Learn More
Syngene™ Slimline Flat White Light Panel - Fold Down
Codice prodotto. 13191514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13191514 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13191514 Fornitore Syngene™ N. del fornitore WLP2014GX
Spedizione stimata: 19-01-2027
Syngene™ Slimline Flat White Light Panel - Fold Down is for use with G:BOX F3 and G:BOX Chemi XRQ systems
  •  Size: 20 x 14cm
  • Fold down white light pad with brackets
  • Includes a fold down tray, built into a standard size G:BOX darkroom cabinet.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syngene Gbox F3 and XRQ
Quantità 1