Learn More
Syngene™ Slimline Flat White Light Panel
Codice prodotto. 15160587 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza d'onda:
352 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza d'onda Dimensione della confezione
15160587 352 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15160587 Fornitore Syngene™ N. del fornitore WLP2014
Spedizione stimata: 19-01-2027
Slimline Flat White Light Panel is ideal for visualising visible proteins, coomassie blue, etc.
  • For use with G:Box Chemi XX6 and XX9 systems
  • Size: 20 x 14 cm
  • With power supply for darkroom or benchtop use.
Specifica
Intensità Fixed
Lunghezza d'onda 352 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syngene Gbox XX6 and XX9
Quantità 1 Ea.