Descrizione
- Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
- Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
- Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
- High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
Specifica
Specifica
| Display | Full-color Touch Screen |
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Laboratory Glassware Washer |
| Volume (sistema metrico) | 241 L |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Include | Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Oil-based App, Water Protection |
| Profondità (sistema imperiale) | 25 5/8 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 702 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1965 mm |
| Vedi altri risultati |