Learn More
Miele Professional Lavavetrerie SlimLine
Codice prodotto. 30130348 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
241 L
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30130348 241 L 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130348 Fornitore Miele Professional N. del fornitore 11882170
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Lavavetrerie SlimLine PLW 7111 [S-1008] con riscaldamento elettrico, asciugatura aria calda, Pompa di scarico, addolcitore, stampante, sensore conducibilità
  • Resa/carico 192 vetreria a collo stretto o 98 pipette – 241 l vol. utile
  • Flessibile e semplice: EasyLoad con posiz. flessibile dei ripiani
  • Efficiente: alte prestazioni con pompa a numero di giri variabili
  • Elevata capacità – trattamento provette da laborat.fino 50 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Glassware Washer
Volume (sistema metrico) 241 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Glassware Reprocessing
Include Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Printer, Conductivity Meter
Profondità (sistema imperiale) 25 5/8 in.
Profondità (sistema metrico) 702 mm
Altezza (sistema metrico) 1965 mm
Larghezza (sistema metrico) 650 mm
Peso (sistema metrico) di spedizione 251 kg
Requisiti elettrici 3N AC 380/415 V 50 Hz
Tensione 400 V