Learn More
Miele Professional SlimLine Lab Washer PLW 7111 S-1009
Codice prodotto. 30130351 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
241 L
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30130351 241 L 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130351 Fornitore Miele Professional N. del fornitore 11882240
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
SlimLine lab washer with electric heating, hot air drying, drain pump, capacitor, water softener, container, printer, and conductivity meter.
  • Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
  • Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
  • Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
  • High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Glassware Washer
Volume (sistema metrico) 241 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Glassware Reprocessing
Include Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Container, Printer, Conductivity Meter
Profondità (sistema imperiale) 25 5/8 in.
Profondità (sistema metrico) 702 mm
Altezza (sistema metrico) 1965 mm
Larghezza (sistema metrico) 650 mm
Peso (sistema metrico) di spedizione 251 kg
Requisiti elettrici 3N AC 380/415 V 50 Hz
Tensione 400 V