Descrizione
- Resa/carico 192 vetreria a collo stretto o 98 pipette – 241 l vol. utile
- Flessibile e semplice: EasyLoad con posiz. flessibile dei ripiani
- Efficiente: alte prestazioni con pompa a numero di giri variabili
- Elevata capacità – trattamento provette da laborat.fino 50 l
Specifica
Specifica
| Display | Full-color Touch Screen |
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Laboratory Glassware Washer |
| Volume (sistema metrico) | 241 L |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Include | Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Tank, Water Protection |
| Profondità (sistema imperiale) | 25 5/8 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 702 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1965 mm |
| Vedi altri risultati |