Descrizione
- Resa/carico 192 vetreria a collo stretto o 98 pipette – 241 l vol. utile
- Flessibile e semplice: EasyLoad con posiz. flessibile dei ripiani
- Efficiente: alte prestazioni con pompa a numero di giri variabili
- Elevata capacità – trattamento provette da laborat.fino 50 l
Specifica
Specifica
| Display | Full-color Touch Screen |
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Laboratory Glassware Washer |
| Volume (sistema metrico) | 241 L |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Include | Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Conductivity Meter |
| Profondità (sistema imperiale) | 25 5/8 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 702 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1965 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?