Learn More
Miele Professional Lavavetrerie SlimLine
Codice prodotto. 30130350 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
241 L
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30130350 241 L 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130350 Fornitore Miele Professional N. del fornitore 11882110
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Lavavetrerie SlimLine PLW 7111 [S-1027] con riscaldamento elettrico, asciugatura aria calda, Pompa di scarico, addolcitore, sensore conducibilità
  • Resa/carico 192 vetreria a collo stretto o 98 pipette – 241 l vol. utile
  • Flessibile e semplice: EasyLoad con posiz. flessibile dei ripiani
  • Efficiente: alte prestazioni con pompa a numero di giri variabili
  • Elevata capacità – trattamento provette da laborat.fino 50 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Glassware Washer
Volume (sistema metrico) 241 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Glassware Reprocessing
Include Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Conductivity Meter
Profondità (sistema imperiale) 25 5/8 in.
Profondità (sistema metrico) 702 mm
Altezza (sistema metrico) 1965 mm
Larghezza (sistema metrico) 650 mm
Peso (sistema metrico) di spedizione 251 kg
Requisiti elettrici 3N AC 380/415 V 50 Hz
Tensione 400 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.