Learn More
Karl Hecht™ Imbuto in vetro con gambo inclinato aggiuntivo
Codice prodotto. p-8004895
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80mm
100 mm
150mm
200mm
450mm
550mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
10398971 100 mm Pezzo
13108365 200mm Pezzo
10479241 450mm Pezzo
10247391 550mm Pezzo
10093811 80mm Pezzo
10083761 150mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10398971 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 44000040
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Sloping Stem Glass Funnels are manufactured from clear soda-lime glass.
  • Slope angle of 60°
  • Available in a range of diameters
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Materiale Glass
Angolo 60 °
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di laboratorio