Learn More
Whirl-Pak™ Sludge Judge II™ Components
Codice prodotto. 15362694 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Extension
Include:
Middle Section
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Include Dimensione della confezione
15362694 Extension Middle Section Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15362694 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore 0546532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    126.88€ / pezzi 1
    Risparmia 16.12€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Separate extension section replacement parts for the Sludge Judge II.
Replacement parts for Sludge Judge™ II. Complete sampler unit available under part number B01355
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 and ISO 13485
Volume (sistema metrico) 177 mL/ft.
Da utilizzare con (applicazione) Sludge Judge II
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sludge Judge II
Graduato Yes
Include Middle Section
Tipo Extension
Lunghezza (sistema imperiale) 5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.53 m
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3.18 cm
Modello B01357