Learn More
RETSCH SM 100 Model Cutting Mills
Codice prodotto. 11710785 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For heavy-metal-free size reduction
For standard size reduction
Requisiti elettrici:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Requisiti elettrici Dimensione della confezione
11710785 For heavy-metal-free size reduction 400 V, 50 Hz Pezzo
15156846 For heavy-metal-free size reduction 220/230 V, 50/60 Hz Pezzo
10649710 For standard size reduction 400 V, 50 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11710785 Fornitore RETSCH N. del fornitore 20.727.0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7472.07€
    6750.00€ / pezzi 1
    Risparmia 722.07€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-01-2027
Specifica
Product Type Cutting Mill
Certificazione/Conformità CE Certified
Descrizione Cutting Mill, 1675 H x 582 W x 700mm D, 3∼ 400V, 50Hz, SM 100 Model, 1, 500 min-1 Speed, 129.5mm dia. Rotor, 3-phase Power Connection, 1, 5 kW Drive Power, 3-phase Motor Drive, IP 54, <60 x 80mm Feed Size, Parallel Section Rotor/6-disc Rotor, for grinding without heavy-metal contamination
Dimensioni (L x P x A) 700 x 582 x 1675 mm
Requisiti elettrici 400 V, 50 Hz
Da utilizzare con (applicazione) For heavy-metal-free size reduction
Altezza (sistema metrico) 1675 mm
Protezione IP IP54
Lunghezza (sistema metrico) 700 mm
Modello SM 100
Fase 3-phase Motor
Tensione 400 V
Peso (sistema metrico) ∼73 kg
Larghezza (sistema metrico) 582 mm
Frequenza 50 Hz