Learn More
Edmund Buhler SM 30 B Universal Shaker
Codice prodotto. 10685281
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
15 to 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10685281 15 to 300 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10685281 Fornitore Edmund Buhler N. del fornitore 6103 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3543.25€
    3168.00€ / pezzi 1
    Risparmia 375.25€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Universal laboratory shaker ideally suited for high loads up to 30 kg and for mixing difficult media.
  • Laboratory shaker SM 30 B with horizontal shaking motion
  • Stroke of 30 mm and a shaking speed of 15 – 300  rpm 
  • Ideally suited for high loads up to 30 kg and for mixing difficult media
  • The wide choice of rack systems ensures optimal fastening of different vessels
  • Basic device with shaking plate and rubber mat, without rack system
Specifica
Intervallo di velocità 15 to 300 rpm
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz, 20 W
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Product Type Reciprocating Platform Shaker
Profondità (sistema metrico) 610 mm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 560 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 610 x 680 x 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) corsa 30 mm
Tipo di unità di controllo Analog
Modello SM 30 B
Intervallo di umidità Up to ∼85%
Stile della piattaforma Reciprocating (horizontal)
Intervallo temporizzatore 0 to 120 min., Continuous