Learn More
Edmund Buhler Universal Shaker SM 30 C
Codice prodotto. 10059380
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
15 to 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10059380 15 to 300 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10059380 Fornitore Edmund Buhler N. del fornitore 6105 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4476.94€
    4109.00€ / pezzi 1
    Risparmia 367.94€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
This rich, robust universal shaker can be switched from orbital to horizontal and is ideally suited for high loads up to 30 kg and for mixing difficult media.
  • The shaking motion of the laboratory shaker SM 30 C can be switched from orbital to horizontal
  • This guarantees flexibility for different applications with one device
  • The universal shaker is ideally suited for high loads up to 30 kg and for mixing difficult media
  • The wide choice of rack systems ensures optimal fastening of different vessels
Specifica
Intervallo di velocità 15 to 300 rpm
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 610 mm
Larghezza (sistema metrico) 680 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 33 kg
Modello SM 30 C
Intervallo di umidità 85%
Include Rack System Combifix SM A
Rack System Combifix SM B, Rack System Combifix SM C, Universal tray SM, 2-storey top frame SM, Incubator Hood TH 30
Intervallo temporizzatore 0 to 120min.