Learn More
RETSCH SM 300 Model Cutting Mills
Codice prodotto. 11790745 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Grinding of soft, medium-hard, elastic, fibrous, and heterogeneous mixes of products
Grinding without heavy-metal contamination
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11790745 Grinding of soft, medium-hard, elastic, fibrous, and heterogeneous mixes of products Pezzo
11914222 Grinding without heavy-metal contamination Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11790745 Fornitore RETSCH N. del fornitore 20.729.0002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Specifica
Product Type Cutting Mill
Certificazione/Conformità CE Certified
Dimensioni (L x P x A) 750 x 576 x 1677 mm
Requisiti elettrici 220/230 V, 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) Grinding of soft, medium-hard, elastic, fibrous, and heterogeneous mixes of products
Altezza (sistema metrico) 1677 mm
Protezione IP IP20
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm
Materiale Stainless Steel
Modello SM 300
Fase 1-phase Power Connection
Tensione 220/230 V
Larghezza (sistema metrico) 576 mm
Frequenza 50/60 Hz