Specifica
| Product Type | Cutting Mill |
| Certificazione/Conformità | CE Certified |
| Descrizione | Cutting Mill, 1677 H x 576 W x 750mm D, 220/230V, 50/60Hz, SM 300 Model, 700 - 3000 min-1 Speed, 129.5mm dia. Rotor, 1-phase Power Connection, 3 kW with Flywheel Drive Power, IP 20, with Frequency Converter for Variable Speed, for Grinding without Heavy-metal Contamination |
| Dimensioni (L x P x A) | 750 x 576 x 1677 mm |
| Requisiti elettrici | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Da utilizzare con (applicazione) | Grinding without heavy-metal contamination |
| Altezza (sistema metrico) | 1677 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Protezione IP | IP20 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 750 mm |
| Vedi altri risultati |