Learn More
Brady™ Small Core Pre-printed GHS CLP Labels
Codice prodotto. 30041449
Cambia vista
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
1 Red Diamond per Sticker
2 Horizontal Red Diamonds per Sticker
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamonds per Sticker
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamons per Sticker
2 Stacked Red Diamonds per Sticker
3 Red Diamonds per Sticker
3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape
3 Stacked Red Diamonds in Pyramid Formation per Sticker
4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker
Larghezza (sistema metrico) nastro:
55 mm
55.00 mm
75.00 mm
105.00 mm
Materiale:
Paper
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 400
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo di visualizzazione Larghezza (sistema metrico) nastro Materiale unitSize
30041449 1 Red Diamond per Sticker 55.00 mm Polypropylene pezzi 400
30041431 3 Red Diamonds per Sticker 75.00 mm Polypropylene pezzi 300
30041410 2 Stacked Red Diamonds per Sticker 105.00 mm Paper pezzi 200
30041461 2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamonds per Sticker 55.00 mm Polypropylene pezzi 400
30041411 2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamons per Sticker 55.00 mm Paper pezzi 400
30041412 3 Red Diamonds per Sticker 105.00 mm Paper pezzi 200
30041476 3 Stacked Red Diamonds in Pyramid Formation per Sticker 105.00 mm Paper pezzi 200
30041452 3 Stacked Red Diamonds in Pyramid Formation per Sticker 55 mm Paper pezzi 400
30041414 2 Stacked Red Diamonds per Sticker 55 mm Polypropylene pezzi 400
30041453 3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape 55 mm Polypropylene pezzi 400
30041464 4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker 55.00 mm Polypropylene pezzi 400
30041477 3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape 75.00 mm Polypropylene pezzi 300
30041424 4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker 105.00 mm Polypropylene pezzi 200
30041465 3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape 105.00 mm Polypropylene pezzi 200
30041446 1 Red Diamond per Sticker 55.00 mm Paper pezzi 400
30041480 4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker 75.00 mm Polypropylene pezzi 300
30041455 2 Horizontal Red Diamonds per Sticker 105.00 mm Polypropylene pezzi 200
30041482 1 Red Diamond per Sticker 105.00 mm Polypropylene pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 30041449 Fornitore Brady™ N. del fornitore 622307
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supplied with pre-printed red diamonds, ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
For you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized
Descrizione Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Red on White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene
Lati stampabili Front
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione 1 Red Diamond per Sticker
Da utilizzare con (applicazione) Hazard communication identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Modello R6000HF
N. per confezione 400 Labels/Roll
Quantità 400 Stickers
Forma Rectangle
Size 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to 212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0031 in.
Spessore (sistema metrico) 0.079 mm
Dimensioni (L x P) 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Lunghezza (sistema metrico) 85.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.17 in.
Larghezza (sistema metrico) 55.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 55.00 mm
Larghezza (sistema metrico) nastro 55.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Altezza (sistema metrico) 85.00 mm
Alternate Part Number THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC