Learn More
Hamilton™ Aghi rimovibili personalizzabili con cono piccolo in acciaio inox
Codice prodotto. 10776063
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Stile del punto dell'ago:
2, 3 o 4
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Dimensione della confezione
10776063 30 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10595855 26s G 5 or AS pezzi 6
10492005 26s G 2, 3, or 4 pezzi 6
11530332 33 G 2, 3 o 4 pezzi 6
10798204 22s G 2, 3, or 4 pezzi 6
11573294 22 G 5 or AS pezzi 6
12386439 18 G 2, 3, or 4 pezzi 6
11510332 31 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10698205 26 G 2, 3, or 4 pezzi 6
15927335 26 G 2, 3, or 4 Pezzo
12316299 23s G 5 or AS pezzi 6
11500332 28 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10725873 22s G 5 or AS pezzi 6
11532525 22 G 2, 3, or 4 pezzi 6
12702257 29 G 2, 3, or 4 pezzi 6
11520332 32 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10140888 26 G 5 or AS pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 10776063 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 780307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.38€
    423.74€ / pezzi 6
    Risparmia 44.64€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 02-11-2026
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Standard needle length is 2"/51mm
  • Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 30 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.16 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.31 mm
Product Type Removable Custom Needle
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) Small Removable Syringes (100μL and smaller)