Learn More
Slice™ Small Scissors
Descrizione
- Zirconium oxide Slice™ safety blades
- Durable reinforced nylon handle with soft-touch finger grips
- Ambidextrous design
- Finger-friendly™ edge lasts 11x longer than metal
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
- Chemically inert blade never rusts
- Oil, lubricant, and maintenance free
- BPA, phthalate, and lead-free tool
- Lightweight and compact
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | GFN, TPE, Stainless Steel, Zirconium Oxide |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safety Cutting |
| Size | Small |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 132 mm |
| Include | Zirconium oxide safety blades |
| Colore | White/Orange |
| Quantità | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.44 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 62 mm |
| Vedi altri risultati |