Learn More
Slice™ Small Scissors
Produktkode 16483629
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Förpackningsstorlek:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Förpackningsstorlek
16483629 Pezzo
16403639 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16483629 missing translation for 'mfr' Slice™ missing translation for 'supplierNo' 10544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.61€
    44.65€ / pezzi 1
    Risparmia 7.96€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Small safety scissors cut tough materials like Kevlar-reinforced fabric
  • Zirconium oxide Slice™ safety blades
  • Durable reinforced nylon handle with soft-touch finger grips
  • Ambidextrous design
  • Finger-friendly™ edge lasts 11x longer than metal
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
  • Chemically inert blade never rusts
  • Oil, lubricant, and maintenance free
  • BPA, phthalate, and lead-free tool
  • Lightweight and compact
Tekniske data
Materiale della lama GFN, TPE, Stainless Steel, Zirconium Oxide
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Size Small
Lunghezza (sistema imperiale) 5.57 in.
Lunghezza (sistema metrico) 141.5 mm
Include Zirconium oxide safety blades
Colore White/Orange
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 66.5 mm
Stile della lama Rounded Tip
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.