Learn More
OHAUS™ Small Three Prong Sleeves
Codice prodotto. 15762669 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Fiberglass
Vinyl
Colore:
Black
Gray
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Colore unitSize
15762669 Vinyl Red Pezzo
15722679 Vinyl Black Pezzo
15772669 Fiberglass Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15762669 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400257
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Small Three Prong Sleeves are for use with clamps and can be easily removed for cleaning or replacement.
  • Available in red or black vinyl and fiberglass
  • Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 3
Tipo Prong Sleeve
Materiale Vinyl
Size Small
Colore Red