Learn More
OHAUS™ Small Three Prong Sleeves
Codice prodotto. 15772669 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Fiberglass
Vinyl
Colore:
Black
Gray
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Colore Dimensione della confezione
15772669 Fiberglass Gray Pezzo
15762669 Vinyl Red Pezzo
15722679 Vinyl Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15772669 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.40€
    8.20€ / pezzi 1
    Risparmia 3.20€
    28% Sconto
In stock
OHAUS™ Small Three Prong Sleeves are for use with clamps and can be easily removed for cleaning or replacement.
  • Available in red or black vinyl and fiberglass
  • Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 3
Tipo Prong Sleeve
Materiale Fiberglass
Size Small
Colore Gray