Learn More
Cole-Parmer™ Small Tough-Spot Labels
Withstand steam-autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents, and caustic agents without peeling or falling off. Cole-Parmer™ Small Tough-Spot Labels are made of chemically inert polyester that strongly adheres to all plastics and other materials.
44.45€ - 64.50€
Specifica
Materiale | Polyester |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 0.375 mm |
Autoclavabile | Autoclavable |
Temperature Range (Metric) | –80° when used with virgin polypropylene tubes. Otherwise, –20°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15127082
|
Cole-Parmer™
62207-04 |
Blue |
64.50€
1000 rotoli |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15182323
|
Cole-Parmer™
62207-01 |
Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Pre-cut, peel off labels are the ideal size to fit microcentrifuge tubes and other laboratory containers.
- Withstand temperatures as low as -20°C;-80°C when used with virgin polypropylene tubes.
- Scuff- and smear-resistant.
Specifica
Polyester | |
0.375 mm | |
Autoclavable | |
–80° when used with virgin polypropylene tubes. Otherwise, –20°C |