Learn More
Labconco™ Small Tray: FreeZone™ Stoppering or Bulk Tray Dryer Accessory
Codice prodotto. 15632127 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FreeZone™ Tray Dryer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15632127 FreeZone™ Tray Dryer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15632127 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7377900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    130.56€ / pezzi 1
    Risparmia 94.44€
    41% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Small Tray designed for use with the FreeZone™ Tray Dryer.
Small Tray
  • Stainless steel tray to contain liquids or bulk items for freeze drying
  • Dimensions fit the FreeZone Tray Dryer perfectly, 10.3 in. w x 11.6 in. d x 0.9 in. h
  • Makes sample loading and unloading as well was cleaning easy when using the Tray Dryer (sold separately)
Specifica
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel (304)
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Tray Dryer
Include Stainless steel tray
Larghezza (sistema imperiale) 10.3 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 11.6 in.
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2.5 lb.